Calciumchlorid ≥98,0% (Trockenmasse), Pulver, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur.
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
22314.260EA 59.5 EUR
22314.260 22314.320 22314.460
Calciumchlorid ≥98,0% (Trockenmasse), Pulver, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur.
Calciumchlorid
Formel: CaCl₂
Siedepunkt: 1600 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 772 °C
Dichte: 2.174 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010903
CAS-Nummer: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
REACH-Nummer: 01-2119494219-28
Merck Index: 14,01659
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (calculated on dried substance) ≥ 98,0 %
Free alkali (as Ca(OH)₂) ≤ 0,2 %
Loss on drying (200°C) ≤ 5,0 %
Water-absorption capacity(24 h;100 % RH) ≥ 25,0 %
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test