Silikontastatur für den Medizinbereich, GCQ CleanType® Easy Protect
Lieferant: GETT GERATETECHNIK
KG25240 KG25220 KG25219 KG25238 KG25242
GETTKG25240EA 140 EUR
GETTKG25240 GETTKG25220 GETTKG25219 GETTKG25238 GETTKG25242
Silikontastatur für den Medizinbereich, GCQ CleanType® Easy Protect
Tastaturen
Vollständig wasser- und staubdichte medizinische Tastatur mit klassischem Layout.
  • Die Tastatur ist IP 68-zertifiziert, was eine schnelle, einfache und gründliche Reinigung ermöglicht
  • Um Missbrauch während des Reinigungsvorgangs zu vermeiden, können Tastaturtasten durch Drücken der Tastensperre deaktiviert werden
  • Ergonomisches Design mit einem leicht reduzierten Winkel von 4° für eine komfortable Bedienung
  • Gekürztes USB-Kabel mit Schutzkappe
  • Zwei Jahre Garantie
  • Entwickelt in Deutschland
Bei der CleanType® Easy Protect handelt es sich um eine hochwertige Silikontastatur, die aufgrund ihrer Wasser- und Staub-Festigkeit leicht und gründlich zu reinigen ist und sich daher hervorragend für den Einsatz in hygiene-sensiblen Bereichen wie Krankenhäuser, Kliniken, Arztpraxen, Labore oder Pharma-Unternehmen eignet.
Zertifizierungen: CE, EMC, REACH, IP 68.
Bestellinformation: Inklusive USB-Verlängerung.
Verpackung: Die Keyboards werden sicher gut verpackt in braunem Karton geliefert.