Hohe ESD-Sicherheitsschuhe, Smart-Lacing-System, Connexis Safety+ GTX Mid
Lieferant: HAIX SCHUHE
63100910 63100910.5 63100911 63100911.5 63100912 6310096 6310096.5 6310097 6310098 6310098.5 6310099 6310099.5
HAIX63100910EA 246 EUR
HAIX63100910 HAIX63100910.5 HAIX63100911 HAIX63100911.5 HAIX63100912 HAIX6310096 HAIX6310096.5 HAIX6310097 HAIX6310098 HAIX6310098.5 HAIX6310099 HAIX6310099.5
Hohe ESD-Sicherheitsschuhe, Smart-Lacing-System, Connexis Safety+ GTX Mid
Schuhe und Stiefel
Knöchelhoher ESD-Sicherheitsschuh aus Veloursleder/Textil. Die Sohle bietet eine extrem hohe Rutschhemmung und Haftung auf unterschiedlichsten Böden.
  • Dauerhaft wasserdicht und extrem atmungsaktiv dank GORE-TEX®
  • Anatomisch geformte, ultraleichte und breite Nano-Carbon Zehenschutzkappe
  • Durchtrittsichere Zwischensohle
  • Smart Lacing-Schnürsystem mit Schnellverschluss
  • CONNEXIS-Faszien-Tape stimuliert die Fußmuskulatur und reduziert Ermüdung
  • Speziell entwickelter Leisten sorgt für das Höchstmaß an Tragekomfort
  • Für orthopädische Einlagen geeignet
Farbe: Grau/blau
Zertifizierungen: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC