Life Science Nitrilhandschuhe, PUREZERO® LIMON-XTRA
Lieferant: Halyard
LFS321LG LFS321MD LFS321SM LFS321XL LFS321XS
112-6283EA 24.4 EUR
112-6283 112-6282 112-6281 112-6284 112-6280
Life Science Nitrilhandschuhe, PUREZERO® LIMON-XTRA
Handschuhe
PUREZERO® Life Science Nitrilhandschuhe mit erweiterter Länge liefern an allen Fronten. Sie werden gegen 57 Chemikalien getestet und verfügen über drei farbcodierte Schutzstufen, die eine zunehmende Dicke bieten und für biowissenschaftliche Anwendungen konzipiert sind. Die SAFESKIN®-Produktionsanlage nutzt 92% erneuerbare Energien, Spender bestehen bis zu 85% aus recycelten Materialien und Hüllen bis zu 99% aus recyceltem Zellstoff.
  • Barriereschutz (57 Chemikalien, 14 Chemotherapeutika)
  • Gute Passform und Komfort
  • Strukturierte Fingerspitzen sorgen für ein gutes Tastgefühl
  • Rollrand ermöglicht ein leichtes Anziehen
  • Zum Schutz vor Typ-IV-Allergien nicht aus Naturkautschuklatex hergestellt
  • Liefersicherheit durch vertikale Integration
  • In einer Safeskin Handschuhe-Produktionsanlage in Thailand hergestellt
Konzipiert für den Einsatz in Laboren, Forschungsumgebungen und Reinumgebungen mit Anwendungen in der Pharmaindustrie, der Herstellung medizinischer Geräte, der Biotechnologie und der Lebensmittelverarbeitung/-handhabung.
PUREZERO® Life Science Nitrilhandschuhe werden umfassenden Tests und Standards mit einem über dem Branchendurchschnitt liegenden AQL (1.0) und Schutz mit 3-stufiger Farbcodierung nach Dicke. Diese Handschuhe wurden gegen 57 Chemikalien, bis zu 14 Chemotherapeutika und Fentanyl getestet.
Die Safeskin Handschuhe-Produktionsanlage (Thailand) nutzt 92 % erneuerbare Energien. PUREZERO® Life Science Handschuhspender bestehen zu bis zu 85% aus recycelten Materialien und Etuis bestehen zu bis zu 99% aus recyceltem Zellstoff. Der innovative SMARTPULL*-Spender reduziert den Gesamtabfall im Vergleich zu einem führenden Wettbewerber um durchschnittlich 38,2%. PUREZERO®* Life Science-Handschuhe werden in einer Anlage hergestellt, die den Anforderungen von ISO 14001 entspricht: 2015 - Umweltmanagementsystem.
Zertifizierungen: EN 455 (1/2/3/4), EN ISO 374-1:2016 Typ C (K), EN ISO 374-5:2016 VIRUS; Kat. III; AQL 1,0
Für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen
Verpackung: Die Handschuhe sind in einer SMARTPULL*-Spenderbox verpackt. 100 Handschuhe pro Spender (XS, S, M und L). 90 Handschuhe pro Spender (XL).