ISO AIR Reinraummasken mit Ohrschlaufen
Lieferant: Medicom
60.712L 60.712M
114-9498EA 107 EUR
114-9498 114-9497
ISO AIR Reinraummasken mit Ohrschlaufen
Masken Reinraum-Masken
ISO AIR Reinraummasken mit Ohrschlaufen bieten dank weichen und nicht reizenden elastischen Bändern optimalen Komfort.
  • In Frankreich hergestellt
  • Zu 25% aus recyceltem Polypropylen hergestellt
  • Hohe Atmungsfähigkeit
  • ISO 3 Grad B-Schutz
Geringe Partikelfreisetzung, in der Helmke-Trommel auf exzellente Filtereffizienz getestet (BFE, PFE, VFE >99%). Die Softex-Technologie begrenzt das Risiko einer Partikelkontamination und verringert gleichzeitig das Risiko von Hautreizungen. Ein verstellbarer und formbarer Nasenbügel verhindert das Beschlagen der Brille.
Zertifizierungen: Die ISO AIR-Reihe wird in einem ISO 8-Reinraum hergestellt.
Verpackung: 8 doppelt verpackte Beutel × 50 Einheiten.