ISO AIR Reinraummasken im Kopfschlaufen
Lieferant: Medicom
60.701-30 60.702
114-9500EA 204 EUR
114-9500 114-9499
ISO AIR Reinraummasken im Kopfschlaufen
Masken Reinraum-Masken
ISO AIR Reinraum-Gesichtsmasken mit Kopfschlaufen verfügen über einen verstellbaren und formbaren Nasenbügel und bieten dank weichen und nicht reizenden elastischen Kopfschlaufen einen optimalen Tragekomfort.
  • In Frankreich hergestellt
  • Zu 25% aus recyceltem Polypropylen hergestellt
  • Hohe Atmungsfähigkeit
  • ISO 3 Grad B-Schutz
Geringe Partikelfreisetzung, in der Helmke-Trommel auf exzellente Filtereffizienz getestet (BFE, PFE, VFE >99%). Masken mit Kopfschlaufen sind komfortabler und einfach an- und auszuziehen.
Zertifizierungen: Die ISO AIR-Reihe wird in einem ISO 8-Reinraum hergestellt.
Verpackung: 6 doppelt verpackte Beutel × 50 Einheiten.