Schutzhelme, SecureFit™ X5000 Serie
Lieferant: 3M
X5001V-CE X5005V-CE
MMMAX5001V-CEEA 174 EUR
MMMAX5001V-CE MMMAX5005V-CE
Schutzhelme, SecureFit™ X5000 Serie
Schutzhelme Schutzhelme
Der 3M™ SecureFit™ Schutzhelm der X5500-Serie bietet sicheren, komfortablen und anpassbaren Kopfschutz für Arbeiter in unterschiedlichsten Situationen. Die Helme verfügen über sechs verschiedene Einstellmöglichkeiten und ein 4-Punkt-Kinnriemensystem zum Umschalten zwischen den Zertifizierungsstandards EN 397 (Industrieschutzhelme) und EN 12492 (Bergsteigerhelme). Die Schutzhelme der X5000-Serie sind belüftet, randlos und verfügen über 3M™ UVicator™-Sensoren, die die Belastung durch schädliches ultraviolettes (UV) Licht anzeigen. Das leicht verstellbare 6-Punkt-Ratschensystem verfügt über die exklusive 3M™-Druckdiffusionstechnologie.
  • Das Tragesystem nutzt die exklusive 3M™-Druckdiffusionstechnologie
  • Das 4-Punkt-Kinnriemen-Auswahlsystem ermöglicht den Wechsel zwischen den Normen EN 12492 (Bergsteigerhelme) und EN 397 (Industrieschutzhelme).
  • Die 6-Punkt-Ratschenaufhängung ermöglicht dem Träger individuelle Höhe und Passform mit mehrstufiger Höhenverstellung.
  • Inspiriert von Kletterhelmen mit schirmfreien Design für freie Sicht nach oben
  • Der firmeneigene UV-Indikator zeigt dem Träger an, wann der Helm bei UV-Belastung ausgetauscht werden muss
Der Schutzhelm SecureFit™ der X5000-Serie eignet sich ideal für vielfältige Situationen, darunter Arbeiten in der Höhe oder Industriearbeiten mit schweren Maschinen oder anderen Gefahren. Diese belüfteten Schutzhelme erfüllen sowohl die Normen EN 12492 als auch EN 397 und verfügen über ein einzigartiges 4-Punkt-Kinnriemen-Auswahlsystem, das je nach Sicherheitsanforderungen am Arbeitsplatz umgestellt werden kann.
Inspiriert von modernen Kletterhelmen verfügen sie über ein randloses Design, das eine klare Sicht nach oben ermöglicht. Mit sechs verschiedenen Einstellungen lässt sich die Höhe der Halterung vorne und hinten an verschiedene Kopfformen anpassen. Das leicht drehbare 6-Punkt-Ratschensystem ermöglicht eine stufenlose Straffung des Kopfbands nach Bedarf. Diese Helme verfügt über die exklusive 3M™-Druckdiffusionstechnologie, die nicht nur einen sicheren Sitz gewährleistet, sondern auch den Stirndruck im Vergleich zu herkömmlichen Helmaufhängungen um bis zu 20% reduziert und so den Tragekomfort verbessert.
Diese Schutzhelme sind mit einem patentierten 3M™ UVicator™-Sensor ausgestattet, der bei schädlicher UV-Strahlung von Rot auf Weiß wechselt. Da UV-Strahlen die Helmschale spröde machen und ihre Schutzwirkung beeinträchtigen kann, zeigt der Farbwechsel des Sensors an, dass der Helm ausgetauscht werden muss. Zubehörschlitze und -clips sind mit einer Vielzahl von 3M-Gesichtsschutzschilden, Gehörschützern und anderem Zubehör kompatibel. Die Helme der X5000-Serie sind in verschiedenen Farben und mit reflektierenden Optionen erhältlich.
Die Schutzhelme der X5000-Serie entsprechen entweder der Norm EN 12492 (Standard hinzufügen) oder der Norm EN 397 (Beschreibung), können aber nicht beide EN-Normen gleichzeitig erfüllen.
Zertifizierungen: Zertifiziert nach EN 12492 oder EN 397 (je nach Kinnriemenkonfiguration). Zulassung für seitliche Verformung und Spritzer geschmolzenen Metalls.
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Bestellen