Schutzhelme, G3000 Serie
Lieferant: 3M
G30DUY G31NUW G31MUOIS
111-2314EA 35.8 EUR
111-2314 MMMAG31NUW MMMAG31MUOIS
Schutzhelme, G3000 Serie
Schutzhelme Schutzhelme
Die 3M™ G3000 Serie Schutzhelme wurden in enger Zusammenarbeit mit Arbeitern in Industrie und Forstwirtschaft entwickelt. Sie sind für das Tragen bei widrigen Arbeitsbedingungen mit harten Ansprüchen für einen effektiven Schutz vorgesehen und bieten eine ausgezeichnete Ventilation und ein maximales Sichtfeld.
  • Für das Tragen in rauen Arbeitsumgebungen entwickelt, mit ausgezeichneter Ventilation und maximalem Sichtfeld
  • Der 3M™ Uvicator™ Sensor informiert Sie wenn der Helm übermäßiger UV-Belastung ausgesetzt war und wann der Helm ausgetauscht werden muss
  • Das leicht abgerundete Design verhindert ein Verfangen in Kabeln oder Ästen
  • Die Belüftungslöcher sind über einen großen Bereich verteilt und sorgen durch einen maximalen Luftdurchfluss für besseren Tragekomfort
  • Die Kopfbebänderung kann um 180° gedreht werden, um bei Arbeiten in engen Räumen ein besseres Sichtfeld zu ermöglichen
  • Der kurze Schirm ermöglicht eine bessere Aufwärtssicht
  • Austauschbares Leder- oder Kunststoffschweißband
  • Zugelassen bis −30 °C
Der Schutzhelm der 3M™ G3000 Serie ist mit einem Pinlock- oder Ratschenverschluss und einem Kunststoff- oder Lederschweißband erhältlich. Er ist mit oder ohne Belüftungslöcher verfügbar, die über einen großen Bereich verteilt sind und durch den maximalen Luftdurchfluss für einen besseren Tragekomfort sorgen.
Das schmale Design ermöglicht das leichte Abrutschen fallender Gegenstände und verhindert so, dass der Hut aus seiner Position verrutscht. Das leicht abgerundete Design, ohne scharfe oder vorstehende Komponenten, die besonders komfortable Fütterung und das leichte Anpassen des Nackengurts machen die G3000 Serie einzigartig.
Zertifizierungen: Die Helme erfüllen die Anforderungen von EN 397:212+A1:2012 mit einem um 180° gedrehten Kopfgurt (von hinten nach vorne). Elektrisch isolierte Versionen gemäß Norm EN 50365:2002 für den Einsatz in Niederspannungsanlagen.