Tastatur für medizinische Umgebungen, InduProof® Smart Touch
Lieferant: GETT GERATETECHNIK
KG22204 KG22205 KG23204 KG23213 KG23242 KG23254 KG23202 KG23220 KG23232 KG23000 KG25209
GETTKG22204EA 291 EUR
GETTKG22204 GETTKG22205 GETTKG23204 GETTKG23213 GETTKG23242 GETTKG23254 GETTKG23202 GETTKG23220 GETTKG23232 GETTKG23000 GETTKG25209
Tastatur für medizinische Umgebungen, InduProof® Smart Touch
Tastaturen
Vollständig wasserfeste und staubgeschützte Tastatur mit Nummernblock und Touchpad für medizinische Anwendungen.
  • Staubgeschützte und wasserfeste Tastatur mit integriertem, kapazitivem Touchpad
  • Kann komplett desinfiziert werden
  • Die Schaltelemente aus Silikon ermöglichen ein weiches Tippen
  • Gute Standardqualität und kostengünstig
  • Flache Tastenkappen ermöglichen eine gründliche Desinfektion
  • Angenehmes Tastgefühl, selbst mit Schutzhandschuhen
  • 3 Jahre Garantie auf technische Funktion
  • Made in Germany
Diese InduProof®-Tastatur ist mit einem vollständigen Tastaturlayout mit Nummernblock und einem integrierten Touchpad erhältlich. Sie bietet eine angenehme Tastenhaptik und ist mit der höchsten Schutzart erhältlich. Daher ist die Tastatur für nahezu alle hygienesensiblen Umgebungen geeignet. Sie kann rundum gereinigt und desinfiziert werden. Durch die hochwertige Verarbeitung 'Made-in-Germany' besitzt sie eine lange Lebensdauer. Sie ist ein Teil der InduProof®-Markenfamilie und wird nach höchsten Qualitätsstandards gefertigt. Eine kundenspezifische Anpassung ist auch möglich.
Zertifizierungen: CE, FCC, REACH, RoHs, EMC, IP 68.
Verpackung: Die Tastaturen sind in braune Kartons verpackt.