Chemikalienbeständige Handschuhe, AlphaTec® 53-001 Serie
Lieferant: Ansell
53-001/10 53-001/11 53-001/6 53-001/7 53-001/8 53-001/9
ANSE53-001/10EA 148 EUR
ANSE53-001/10 ANSE53-001/11 ANSE53-001/6 ANSE53-001/7 ANSE53-001/8 ANSE53-001/9
Chemikalienbeständige Handschuhe, AlphaTec® 53-001 Serie
Handschuhe
Jede Schicht erhöht den Schutz des Trägers.
  • Innovatives mehrschichtiges Polymerdesign (Nitril-/Neopren-/Nitrilschichten)
  • Chemikalienschutz gegen eine Vielzahl von Chemikalien, von Säuren und Basen bis hin zu Kohlenwasserstoffen und organischen Lösungsmitteln
  • Getestet gemäß EN ISO 374:2016 und einer Permeationszeit von 30 Minuten gegen 13 der 18 aufgeführten Chemikalien
  • Verfügt über die neueste chemische Barrieretechnologie von MICROCHEM und bietet hervorragenden Schutz für den Einsatz in gefährlichen Umgebungen
  • ANSELL GRIP-Technologie für den Umgang mit nassen oder öligen Teilen mit verbesserter Fingerfertigkeit, Griffigkeit und Komfort
  • Weiches Innenfutter aus Nylon für Komfort und erhöhten mechanischen Schutz
  • Nach Oeko-Tex-Standard 100 zertifiziert
Diese säurebeständigen Handschuhe bieten eine Nitril- und Neoprenbarriere, die einen erhöhten chemischen Schutz vor Säuren, Kohlenwasserstoffen und darüber hinaus bietet. Diese schwarzen chemikalienbeständigen Handschuhe der Serie AlphaTec 53-001 bieten Chemikalienschutz vom Typ A gemäß EN ISO 374:2016. Die chemische Barrieretechnologie von MICROCHEM kombiniert Polymere in proprietären Mischungen oder mehrschichtigen Strukturen, die speziell auf ihre Anwendung zugeschnitten sind, und bietet so einen hervorragenden Schutz für den Träger.
Zertifizierungen: EN ISO 374-1:2016 Type A (ACFGJKLMNOPST), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3121A), EN 407 (X1XXXX)