Industriehandschuhe, EEDGE® 48-700
Lieferant: Ansell
48-700/10 48-700/7 48-700/8 48-700/9
ANSE48-700/10EA 70.6 EUR
ANSE48-700/10 ANSE48-700/7 ANSE48-700/8 ANSE48-700/9
Industriehandschuhe, EEDGE® 48-700
Handschuhe
Diese bequemen Handschuhe mit hoher Fingerfertigkeit sind mit einem nahtlosen Innenfutter und einem gestrickten Bündchen ausgestattet, um ein gutes Maß an Flexibilität und enger Passform zu gewährleisten, und können auch als Unterhandschuh getragen werden.
  • Innenfutter aus PE/umwickeltem Garn/Glasfaser/Polyester/Elasthan
  • Gutes Maß an Fingerfertigkeit und Flexibilität
  • Hohe Schnitt- und Abriebfestigkeit
  • Kann als Innenfutter unter einem anderen Handschuh verwendet werden
  • Verstärkte Daumenbeuge für erhöhte Abriebfestigkeit und längere Leistung
  • Konform mit den FDA-Anforderungen für den Umgang mit Lebensmitteln
Empfohlene Anwendungen: Schneiden und Einkaufen; Reinigen und Wechseln von Schneidemessern in Feinkostläden und Supermärkten; entfedern und enthäuten; Montage und Veredelung; Karosseriemontage ; Bedienung von Werkzeugmaschinen; Bleche und Metallarbeiten.
Entspricht den FDA-Anforderungen für den Umgang mit Lebensmitteln. In Übereinstimmung mit den folgenden Bestimmungen: der EG-Verordnung 1935/2004 und der EG-Verordnung 2023/2006 über die gute Herstellungspraxis (GMP) für Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (3X4XC); Kat. II
Für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen.
Verpackung:
Bitte beachten