Chemikalienbeständige Handschuhe, AlphaTec® 58-008 Serie
Lieferant: Ansell
58-008/10 58-008/8 58-008/9
ANSE58-008/10EA 400 EUR
ANSE58-008/10 ANSE58-008/8 ANSE58-008/9
Chemikalienbeständige Handschuhe, AlphaTec® 58-008 Serie
Handschuhe
Längere chemikalienbeständige Handschuhe.
  • Erweiterter Unterarmschutz
  • Hervorragender Trocken- und Nassgriff, verbesserte Fingerfertigkeit und geringere Ermüdung der Hand
  • Breite Bündchen zum Anziehen über Schutzkleidung
Die Konstruktion aus Nitrilpolymer bietet hervorragenden mechanischen Schutz sowie Beständigkeit gegen Öle, Fette, Schmiere und Kohlenwasserstoffe. AlphaTec 58-008-Serie mit Chemikalienschutz vom Typ A gemäß der neuen EN ISO 374:2016. Handfläche mit Rautenmuster verbessert den Grip bei trockenen und nassen Bedingungen.
Recommended industries: Agriculture, automotive, automotive aftermarket, chemicals, food processing, Life Sciences, metal fabrication, oil and gas, recycling and waste disposal.
Zertifizierungen: EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOT), EN ISO 374-5, EN 388:2016 (4102X)
Food contact approved