Schnittfeste Industriehandschuhe, HyFlex® 11-728 Serie
Lieferant: Ansell
11-728/10 11-728/11 11-728/6 11-728/7 11-728/8 11-728/9
ANSE11-728/10EA 268 EUR
ANSE11-728/10 ANSE11-728/11 ANSE11-728/6 ANSE11-728/7 ANSE11-728/8 ANSE11-728/9
Schnittfeste Industriehandschuhe, HyFlex® 11-728 Serie
Handschuhe
Fingerfertigkeit mit hervorragendem Schnittschutz für optimale Produktivität.
  • Bietet eine gute Schnittfestigkeit
  • PU-Beschichtung sorgt für hervorragenden Halt
  • Der HPPE-Innenschuh bietet hervorragenden Komfort
Die Handschuhserie 11-728 bietet eine perfekte Balance aus Komfort und sicherer Handhabung mit hervorragender Schnittfestigkeit. Das Handschuhfutter bietet eine gute Schnittfestigkeit für den sicheren Einsatz bei Kontrollarbeiten, Handhabung und Montage von scharfen Teilen. Die Serie 11-728 ist für den Einsatz in trockenen sowie leicht öligen Umgebungen konzipiert.
Recommended for: Assembling metal parts and components; assembly of white goods; glass repair and replacement; press injection molding.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (4342B)