Chemikalienbeständige Handschuhe, AlphaTec® 04-005
Lieferant: Ansell
04-005/10 04-005/11 04-005/8 04-005/9
ANSE04-005/10EA 178 EUR
ANSE04-005/10 ANSE04-005/11 ANSE04-005/8 ANSE04-005/9
Chemikalienbeständige Handschuhe, AlphaTec® 04-005
Handschuhe
Robuste PVC-Handschuhe mit langen Stulpen, die Griffigkeit, Komfort und Chemikalienbeständigkeit bieten.
  • Spezielle Mischung aus Nitril und PVC für einen umfassenderen Chemikalienschutz
  • FDA- und EU-Lebensmittelkonformität
  • 6 Chemikalien zertifiziert (JKLMPT) von 18 EN ISO 374:2016
  • Weitere 5 Chemikalien (AFNOS) haben in einem akkreditierten Labor eine Permeationsstufe 2 oder höher erreicht
  • Nahtloses 13-Gauge-Baumwolldesign für besseren Komfort und Schutz
  • Das spezielle Schaumstoff-Griffdesign sorgt für gute Ölbeständigkeit und hervorragenden Halt in nassen und öligen Umgebungen
  • Ergonomisches Design in Handform
Diese EN ISO 374:2016 Typ A zertifizierten PVC-Chemikalienschutzhandschuhe verfügen über eine spezielle Mischung aus Nitril und PVC für bessere Haltbarkeit, Schutz und Flexibilität. Handschuhe sind auch bei niedrigen Temperaturen äußerst langlebig und flexibel.
Zertifizierungen: EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLMPT), EN ISO 374-5, EN 388:2016 (4131A)
Zugelassen für Lebensmittelkontakt