Schnittfeste Industriehandschuhe, HyFlex® 11-725 Serie
Lieferant: Ansell
11-725/10 11-725/11 11-725/6 11-725/7 11-725/8 11-725/9
ANSE11-725/10EA 243 EUR
ANSE11-725/10 ANSE11-725/11 ANSE11-725/6 ANSE11-725/7 ANSE11-725/8 ANSE11-725/9
Schnittfeste Industriehandschuhe, HyFlex® 11-725 Serie
Handschuhe
Fingerfertigkeit mit hervorragendem Schnittschutz für optimale Produktivität.
  • Bietet eine gute Schnittfestigkeit
  • PU-Beschichtung sorgt für hervorragenden Halt
Das Handschuhfutter bietet eine gute Schnittfestigkeit für den sicheren Einsatz bei Kontrollarbeiten, Handhabung und Montage von scharfen Teilen. Spezifische Formulierung der Polyurethanbeschichtung bietet einen sicheren Griff von trockenen oder leicht öligen Teilen. Die PU-Zusammensetzung erhöht zudem die Abriebfestigkeit auf dem Handschuh.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (4342B)