Chemikalienbeständige Handschuhe, AlphaTec® 38-628
Lieferant: Ansell
38-628/10 38-628/9 38-628/11 38-628/7 38-628/8
112-3820EA 316 EUR
112-3820 112-3819 ANSE38-628/11 ANSE38-628/7 ANSE38-628/8
Chemikalienbeständige Handschuhe, AlphaTec® 38-628
Handschuhe
Kombination aus Butyl- und Vitonschicht von 0,7 mm für maximalen Schutz vor gefährlichen Chemikalien.
  • Handschuhe sind sehr flexibel und bieten hervorragende Fingerfertigkeit
  • Auf Komfort ausgelegt, mit natürlicher, geschwungener ergonomischer Form und weichem Griff
  • Einfaches Anziehen und guter Halt
  • Durch den Verzicht auf Latexproteine besteht kein Risiko einer Latexallergie
Die Handschuhserie 38-628 bietet hervorragenden Schutz gegen aliphatische, halogenierte und aromatische Kohlenwasserstoffe (Benzol, Toluol, Xylol) sowie konzentrierte Mineralsäuren. Diese Handschuhe bieten die beste Beständigkeit gegen die aggressivsten Chemikalien, ohne die Fingerfertigkeit oder den Komfort zu beeinträchtigen. Flexibel und ausgezeichnete Fingerfertigkeit, auf Komfort ausgelegt, mit natürlicher, geschwungener ergonomischer Form und weichem Griff.
Typische Anwendungen: Umgang mit Chemikalien; Öffnen und Entleeren von Pumpenventilen oder -leitungen; Abfüllen, Mischen und Chargieren von Rohstoffen; Reparatur und Wartung von Geräten.
Zertifizierungen: EN ISO 374-1:2016 Typ A (ABCDFLNS), EN ISO 374-5, EN 388:2016 (2120A), EN 1149; Cat. III