Schnittfeste Industriehandschuhe mit INTERCEPT™-Technologie, HyFlex® 11-550 Serie
Lieferant: Ansell
11-550/10 11-550/11 11-550/6 11-550/7 11-550/8 11-550/9
ANSE11-550/10EA 154 EUR
ANSE11-550/10 ANSE11-550/11 ANSE11-550/6 ANSE11-550/7 ANSE11-550/8 ANSE11-550/9
Schnittfeste Industriehandschuhe mit INTERCEPT™-Technologie, HyFlex® 11-550 Serie
Handschuhe
Langleber Schnittschutz mit INTERCEPT™-Technologie.
  • Futter bietet hervorragende Schnittfestigkeit und bequeme Passform
  • Hervorragender Schutz vor Schnitten und Abrieb
  • Nitrilbeschichtung bietet Arbeitern einen sicheren Griff bei trockenen bis leicht öligen Anwendungen
  • Schwarze Handflächenbeschichtung für längere Nutzungsdauer
Gut geeignet für eine breite Palette von Montageanwendungen und konzipiert für trockene oder leicht ölige Anwendungen, bei denen Arbeiter Schnittschutz benötigen. In einigen Fällen Schutz vor intermittierender Kontakthitze von bis zu 100 °C (212 °F). Die Handschuhe sind mit Nitril beschichtet und schnittfest und bieten optimalen Komfort und sicheren Griff für mehr Produktivität, Sicherheit und Wert.