Sequentielle SMS-Sterilisationshülle, blau, Super-Duty, 88 gsm
Lieferant: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
KCRP-600-01.5 KCRP-600-0202 KCRP-600-0303 KCRP-600-0404 KCRP-600-0606 KCRP-600-0808 KCRP-600-0909 KCRP-600-0912 KCRP-600-1212 KCRP-600-1515 KCRP-600-1818 KCRP-600-1822 KCRP-600-2020 KCRP-600-2424 KCRP-600-3030 KCRP-600-3636 KCRP-600-4040 KCRP-600-4545 KCRP-600-4548 KCRP-600-4848 KCRP-600-5454 KCRP-600-5472 KCRP-600-6060 KCRP-600-6080
129-3775EA 709 EUR
129-3775 129-3776 129-3777 129-3778 129-3779 129-3780 129-3781 129-3782 129-3783 129-3784 129-3785 129-3786 129-3787 129-3788 129-3789 129-3790 129-3791 129-3792 129-3793 129-3794 129-3795 129-3796 129-3797 129-3798
Sequentielle SMS-Sterilisationshülle, blau, Super-Duty, 88 gsm
Sterilisationsvliese
Ideal für pharmazeutische und biotechnologische Produktionsanwendungen.
  • Hergestellt und verpackt in einem ISO 8 zertifizierten Reinraum
  • Sauber - keine Cellulose
  • Starkes, reiß- und reißfestes 88 g/m² SMS-Material
  • Eine große Auswahl an verfügbaren Größen bedeutet weniger Schneiden
  • Die hydrophobe Barriere ermöglicht Sterilisationsgase, verhindert jedoch das Eindringen von Flüssigkeiten und Mikroben
  • Unterverpackt in versiegelten, etikettierten Polybeuteln mit Chargennummer und Herstellungsdatum zur vollständigen Rückverfolgbarkeit
Zur Verwendung in Dampf-, Ethylenoxid- und Wasserstoffperoxid-Sterilisationsprozessen.
Zertifizierungen: Konformitätsbescheinigungen werden mit den Sendungen verschickt.
Verpackung: Die SMS-Verpackungen sind zur Rückverfolgbarkeit in versiegelten, etikettierten Polybeuteln mit Chargennummer und Verfallsdatum verpackt.