Reinraum-Overalls mit angesetzter Kapuze, 8R162
Lieferant: LAKELAND CLEANMAX APPAREL
CTL428CM-2X CTL428CM-3X CTL428CM-4X CTL428CM-5X CTL428CM-LG CTL428CM-MD CTL428CM-XL CTL428CM-SM
114-9528EA 450 EUR
114-9528 114-9529 114-9530 114-9531 114-9532 114-9533 114-9534 CLLLCTL428CM-SM
Reinraum-Overalls mit angesetzter Kapuze, 8R162
Einweg-Kleidung
Sauber hergestellte Einwegoveralls sind einzeln verpackt und gefaltet, um das Anziehen mit weniger Ausflügen zu erleichtern.
  • Sauber hergestellt in silikonfreier Umgebung
  • Latexfrei
  • Tunnelzug an Handgelenken mit Daumenschlaufen
  • Reißverschluss
  • Für kritische Umgebungen
  • Einzeln verpackt
CleanMax®-Reinraumkleidung bietet Komfort, Qualität und Schutz.
Alle diese Kleidungsstücke sind chemikalienbeständig gegen Öle, Bleichmittel und 50% Natriumhydroxid. CleanMax®-Kleidung ist außerdem resistent gegen das Eindringen von Blut und Körperflüssigkeiten, Viren und durch Blut übertragbaren Krankheitserregern.
CleanMax®-Kleidung verfügt über eingefasste Nähte, die mit einer zusätzlichen äußeren Einfassung präzise genäht sind. Dies erhöht die Nahtfestigkeit und bietet eine bessere Barriere gegen Partikel als einfach versäuberte Nähte. Das Tunnelgummiband ist vollständig vom Kleidungsmaterial bedeckt, sodass das Gummiband nicht der Arbeitsumgebung ausgesetzt ist.
Zertifizierungen: Kompatibel mit Reinräumen der ISO-Klassen 5 bis 8 und allen kontrollierten Umgebungen.