Thiaminhydrochlorid ≥98,0% FCC
Lieferant: Spectrum Chemical
Thiaminhydrochlorid, FCC, ist das Hydrochloridsalz von Vitamin B1 und wird zur Behandlung oder Vorbeugung von Vitamin-B1-Mangel verwendet. Die FCC-Qualität erfüllt die Anforderungen des Food Chemical Codex und ist für alle Anwendungen in den Bereichen Lebensmittel, Getränke und Nahrungsergänzungsmittel geeignet. Spectrum Chemical bietet über 300 chemische Inhaltsstoffe in Lebensmittelqualität, die in Laborflaschen bis hin zu Produktionsfässern verpackt sind und gemäß den aktuellen Good Manufacturing Practices (cGMP) gemäß 21CFR Teil 211 in von der FDA registrierten und inspizierten Einrichtungen hergestellt, verpackt und gelagert werden.
Zertifizierungen:
Zubehörinformationen:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten
Formel:
C₁₂H₁₈Cl₂N₄OS Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012780 CAS-Nummer: 67-03-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (C₁₂H₁₇ClN₄Os[-HCl) | 98.0 - 102.0% |
Farbe der Lösung | Test bestanden |
pH 1 in 100 Lösung | 2.7 - 3.4 |
Blei (Pb) | max. 2 mg/kg |
Nitrat (NO₃) | Test bestanden |