D-Mannose 6-phosphate sodium salt ≥95%
Lieferant: Spectrum Chemical
M3065-100MG M3065-1GM
SPCMM3065-100MGEA 384 EUR
SPCMM3065-100MG SPCMM3065-1GM
D-Mannose 6-phosphate sodium salt ≥95%
D-Mannose 6-phosphate sodium salt
Storage temperature - REFRIGERATE: Keep tightly closed.
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00135859
CAS-Nummer: 70442-25-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Approx. 95 %