Epoxidklebstoff DP110 durchscheinend, Scotch-Weld™
Lieferant: 3M
110T.400
MMMA110T.400EA 195 EUR
MMMA110T.400
Epoxidklebstoff DP110 durchscheinend, Scotch-Weld™
Klebstoffe
Epoxidklebstoff 110 Scotch-Weld™ 3M™ ist ein schnell abbindender, flexibler Zweikomponenten-Epoxidklebstoff für allgemeine Zwecke.
  • Die sehr flexible Klebstoffformel sorgt für eine starke, dauerhafte Verbindung auch bei Vibrationen und Stößen
  • Bietet hohe Scher- (172.369 bar) und Schälfestigkeit auf Metallen und vielen Kunststoffen
  • Lässt eine gewisse unterschiedliche Wärmeausdehnung zwischen Substraten zu
  • Bietet Grifffestigkeit in ca. 20 Minuten und ist in 48 Stunden bei Raumtemperatur vollständig ausgehärtet
  • Flexibel im ausgehärteten Zustand, daher eine gute Wahl für Verklebungen mit mehreren Materialien
  • Offene Zeit: 8 bis 13 Minuten bei 22 °C (72 °F)
  • Lagertemperatur: 22°C
Starke und flexible Verbindungen 3M™ Scotch Weld™ Epoxidklebstoff 110 ist ein vielseitiger Zweikomponenten-Epoxidklebstoff mit einem Mischungsverhältnis von 1:1, der schnell aushärtet und eine flexible Verbindung bietet. Es funktioniert auf einer Vielzahl von Substraten, darunter Metalle, Keramik und Glas, Holz und viele Kunststoffe. Dispensiert mit minimalem Tropfen, Laufen und für kontrolliertes, genaues Dispensieren. Dieser Klebstoff zeichnet sich durch hohe Scherfestigkeit und gute Schälleistung aus, was ihn in Kombination mit guter Flexibilität ideal für Anwendungen mit unterschiedlichen Oberflächen macht, darunter solche in der Transport-, Spezialfahrzeug-, Elektro-, allgemeinen Industrie-, Sportartikel-, Bau- und Konsumgüterindustrie.
Empfohlene Anwendungen: Kleben und Verbinden, Kleben und Anbringen, Montieren und Abdichten, Einkapseln und Vergießen, härtet schnell aus, um Verzögerungen zu minimieren.
Dieser Klebstoff hat ein Mischungsverhältnis von 1:1 und eine Verarbeitungszeit von 10 Minuten; Es besteht also die Möglichkeit, sich neu zu positionieren und die Passform vor dem Einstellen anzupassen. Dieses Produkt ist in Großpackungen oder kleineren Duo-Pak-Kartuschen erhältlich.
Was sind Epoxidklebstoffe? Epoxidklebstoffe sind Teil der Klasse von Klebstoffen, die als Strukturklebstoffe bezeichnet werden, zu denen auch Polyurethan, Acryl, Cyanoacrylat und andere gehören. Epoxide beginnen als reaktive flüssige Polymere, die beim Mischen eine chemische Reaktion eingehen und zu einem festen Material aushärten. Sobald die beiden Teile in ihrem angegebenen Verhältnis gemischt sind, beginnen sie mit dem Aushärtungsprozess und bieten eine begrenzte Verarbeitungszeit, in der der Klebstoff aufgetragen und die beiden Oberflächen nach Bedarf positioniert werden können. Abhängig von der spezifischen Formulierung kann diese Klasse von Strukturklebstoffen eine bessere Hitze- und Chemikalienbeständigkeit bieten als andere übliche Klebstoffe. Epoxidklebstoffe werden in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen in großem Umfang verwendet.