Evolution™ UV/VIS-Spektralphotometer
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
840-370100 840-372600 840-372700 912A1111 840-340200 840-370200 840-370400 840-370300 840-341500 840-340100 912A1110 840-370500 912A1112 840-370700 840-370600 840-370800
SPET840-370100EA 19370 EUR
SPET840-370100 SPET840-372600 SPET840-372700 SPET912A1111 SPET840-340200 SPET840-370200 SPET840-370400 SPET840-370300 SPET840-341500 SPET840-340100 SPET912A1110 SPET840-370500 SPET912A1112 SPET840-370700 SPET840-370600 SPET840-370800
Evolution™ UV/VIS-Spektralphotometer
Spektrophotometer und Photometer UV/Vis-Spektralphotometer
Erweitern Sie die Analyse und bringen Sie Vielseitigkeit und Produktivität in Ihr Labor mit den UV-Vis-Spektralphotometern der Evolution-Generation. Mit der INSIGHT™ PRO-Software der nächsten Generation ist das Gerät immer auf dem neuesten Stand und bereit für die nächste Probenherausforderung.
  • Doppelstrahlgeometrie
  • Xenon-Blitzlampe benötigt keine Aufwärmzeit und ermöglicht sofortige Messungen
  • Große Zubehörauswahl mit verschiedenen Temperaturregelungsoptionen, Probenwechslern, Sippern und festen Probenahmegeräten zur Vervollständigung der Analyse
Für Routine- bis Forschungsanalysen bietet diese Instrumentenserie echte Innovationen, die verbesserte Benutzerfreundlichkeit und Leistung bieten – ohne zusätzliche Komplexität. Mit unkomplizierter Software, hochmoderner Instrumentierung und einer großen Auswahl an Zubehör arbeiten die Evolution-Systeme mit Ihnen zusammen, um Experimente so durchzuführen, wie Sie es möchten – für die Ergebnisse, die Sie brauchen.
INSIGHT PRO-Software - Vereinfachte Raffinesse
Personalisieren Sie Ihren Startbildschirm für einfache Navigation und Komfort. Arbeitsmappen-Tools sparen Zeit und gewährleisten genaue Ergebnisse. CUE-Skripting ermöglicht die Erstellung einer benutzerdefinierten Benutzeroberfläche und eines vereinfachten Arbeitsablaufs. Erstellen Sie einen dedizierten Arbeitsablauf zur Anleitung komplexer Tests, um kostspielige Probenentnahme- und Messfehler zu vermeiden. Neue Benutzeroberfläche verkürzt die Schulungszeit: Die Eingabeaufforderungssoftware definiert einen klaren schrittweisen Arbeitsablauf und ist leicht zu lehren und zu erlernen. Ständige Verbesserung – ob es sich um Benutzereingaben, Anwendungsanforderungen oder neue Vorschriften handelt, Insight Pro wird ständig durch schnelle Upgrades verbessert, um mehr Funktionen und Effizienz für die Anforderungen des Labors bereitzustellen.
INSIGHT PRO mit Sicherheitssoftware
Stellt die Integrität wissenschaftlicher Daten sicher, die von Pharma- und Biotechunternehmen sowie Akademikern benötigt werden, die an von der FDA regulierten Studien arbeiten, und hilft Ihrem Labor, die Vorschriften einzuhalten. Erfüllen Sie US FDA 21 CFR Part 11 – A) Kontrollieren Sie den Benutzerkontozugriff, wenden Sie digitale Signaturen an, ermöglichen Sie die Implementierung von Kontrollen und elektronischen Prüfpfaden für eine zuverlässige elektronische Dokumentation. B) Datenbankspeicherung stellt sicher, dass elektronische Aufzeichnungen für FDA-Einreichungen geführt werden.
Erfüllen Sie die aktuellen USP-, EP- und JP-Arzneibuchanforderungen von 2019: Validieren Sie Ihr System: Beinhaltet Methoden zum Ausführen von IQ/OQ-Verifizierungstests, um die Leistung des Instruments zu bewerten, damit es innerhalb der Herstellerspezifikationen läuft und die aktuellen Arzneibuchanforderungen erfüllt. Option zum Vernetzen einzelner oder mehrerer Instrumente – Insight Pro-Sicherheitssoftware auf einem zentralen Computer zur Steuerung von Berechtigungen und Einsehen von Audits. Protokollierung mehrerer Evolution-Instrumente in verschiedenen Laboren.
Optimierte Technik liefert ultimative Leistung
Doppelstrahl mit einer spektralen Bandbreite von einem nm für Präzisionsmessungen. Anwendungsorientierte Strahlgeometrietechnologie bei den Modellen evolution one und evolution one plus ermöglicht die beste Leistung von Mikrozellen, festen Proben und Glasfasersonden. Xenon-Blitzlampe benötigt keine Aufwärmzeit und ermöglicht sofortige Messungen. Präziser Monochromatorantrieb liefert schnelle Erfassung von Scandaten und Wellenlängengenauigkeit.
Garantie der Systemleistung
Das Thermo Scientific UV-Validator-Paket bietet Unterstützung für Systemqualifizierungs- und Validierungsaktivitäten. Die Dokumentation erleichtert die Konformität Ihres Systems mit den Anforderungen der Richtlinien und Vorschriften der FDA, GxP, ISO 9001:2000 und ISPE 2001. Zur Durchführung der Gerätekalibrierung ist ein Quecksilberlampen-Zubehör erhältlich. Die Sicherheitssoftware Thermo Scientific Insight Pro bietet umfassende Tools zur Erfüllung der Anforderungen von 21CFR Teil 11.
Zubehörinformationen: Zubehör für alle Probenentnahmeanforderungen. Große Zubehörauswahl mit verschiedenen Temperaturregelungsoptionen, Probenwechslern, Sippern und Feststoffprobenentnahmegeräten runden die Analyse ab. Auswahl zwischen einem Peltier-Einzelzellenhalter oder einem intelligenten 8-Zellen-Peltier-System zur Temperaturregelung. Die einfache Softwareintegration ermöglicht die vollständige Kontrolle der Messungen.