Pyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4-amine
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
468990010 468990050
ACRO468990010EA 48.1 EUR
ACRO468990010 ACRO468990050
Pyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4-amine
Pyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4-amine
Formel: C₆H₆N₄
MDL Number: MFCD08234647
CAS-Nummer: 159326-68-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
HPLC ≥94 %
Appearance (Color) Almost white to grey
Appearance (Form) Powder