Dichloro[9,9-dimethyl-4,5-bis(diphenylphosphino)xanthene]palladium(II) Pd 12,1%, kristalliner Feststoff
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
46665.03
46665.06
46665.03EA
146
EUR
46665.03
46665.06
Dichloro[9,9-dimethyl-4,5-bis(diphenylphosphino)xanthene]palladium(II) Pd 12,1%, kristalliner Feststoff
Dichloro[9,9-dimethyl-4,5-bis(diphenylphosphino)xanthene]palladium(II)
Formel:
C₃₉H₃₂Cl₂OP₂Pd Schmelzpunkt: 280…287 °C (Zersetzung) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD14155707 CAS-Nummer: 205319-10-4 |