Tetrahydrofuran ≥99,9%, BioSyn™ zur Biosynthese, für Anwendungen die einen sehr niedrigen Wassergehalt benötigen, Burdick & Jackson™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
BB344-2.5L BB344-4X2.5L
HONCBB344-2.5LEA 393.87 EUR
HONCBB344-2.5L HONCBB344-4X2.5L
Tetrahydrofuran ≥99,9%, BioSyn™ zur Biosynthese, für Anwendungen die einen sehr niedrigen Wassergehalt benötigen, Burdick & Jackson™
Tetrahydrofuran
Formel: C₄H₈O
Siedepunkt: 65 °C (1,013 hPa)
Schmelzpunkt: –108 °C
Dichte: 0,89 g/cm3 (20 °C)
Flammpunkt: –21 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005356
CAS-Nummer: 109-99-9
UN-Nummer: 2056
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC) Min. 99.9 %
Water (Karl Fischer) Max. 100 ppm
Refractive index 1.4065 - 1.4075
Peroxides (As H2O2) At Time Of Packaging Max. 2 mg/l