Pyridin ≥99,8%, BioSyn™ zur Biosynthese, für Anwendungen die einen sehr niedrigen Wassergehalt benötigen, Burdick & Jackson™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Azabenzene, Azine
BB333-2.5L
BB333-4X2.5L
HONCBB333-2.5LEA
752.09
EUR
HONCBB333-2.5L
HONCBB333-4X2.5L
Pyridin ≥99,8%, BioSyn™ zur Biosynthese, für Anwendungen die einen sehr niedrigen Wassergehalt benötigen, Burdick & Jackson™
Pyridine
Formel:
C₅H₅N Molekulargewicht: 79.1 g/mol Siedepunkt: 12.4 %(V) Schmelzpunkt: –41.55 °C Dichte: 0.983 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 20 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011732 CAS-Nummer: 110-86-1 EINECS: 203-809-9 UN-Nummer: 1282 ADR: 3 II Merck Index: 13,08060 |
Spezifikation Testergebnisse
Amines by Ninhydrin Test | 10 ppm max. |
Free Acid | Passes test |
GC Analysis | 99.8 % min. |
Refractive Index (20ºC) | 1.5085 - 1.5109 |
Residue | 1 mg/L max. |
Water by Karl Fischer Titration | 50 ppm max. |
Amines By Ninhydrin | Max. 10 ppm |