Methanol mit 0,1% (v / v) Essigsäure, CHROMASOLV™ LC-MS LabReady™, Lösungsmittelgemisch, Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Gefahr
|
34671-2.5L
34671-4X2.5L
34671-2.5LEA
90.6
EUR
34671-2.5L
HONC34671-4X2.5L
Methanol mit 0,1% (v / v) Essigsäure, CHROMASOLV™ LC-MS LabReady™, Lösungsmittelgemisch, Riedel-de Haën™
Methanol mit 0,1% (v / v) Essigsäure
Siedepunkt:
64,7 °C (Hauptbestandteil) Schmelzpunkt: –97,68 °C (Hauptbestandteil) Dichte: 0,792 g/cm³ (20 °C) (Hauptbestandteil) Flammpunkt: 11 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
UN-Nummer:
1230 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC) | Min. 99.5 % |
Calcium (Ca) | Max. 0.5 ppm |
Potassium (K) | Max. 0.5 ppm |
Magnesium (Mg) | Max. 0.5 ppm |
Sodium (Na) | Max. 2 ppm |
Transmittance at 254 nm | Min. 90 % |
Transmittance at 230 nm | Min. 10 % |
HPLC Gradient at 254 nm | Max. 10 mAU |
LC-MS application | complying |