Aceton, CHROMASOLV™ E für die Analyse von Pestizidrückständen, Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
34416-18L 34416-7L
HONC34416-18LEA 710.81 EUR
HONC34416-18L HONC34416-7L
Aceton, CHROMASOLV™ E für die Analyse von Pestizidrückständen, Riedel-de Haën™
Aceton
Formel: CH₃COCH₃
Siedepunkt: 55…57 °C (1,013 hPa)
Schmelzpunkt: –95 °C
Dichte: 0,79 g/cm3 (20 °C)
Flammpunkt: –17 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008765
CAS-Nummer: 67-64-1
UN-Nummer: 1090
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC) Min. 99.8 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.2 %
Suitability for residue analysis Max. 5 ng/l
Suitability for GC-MS of dioxines, furanes, PCPs complying