Ergonomische Pipetten mit veränderbarem Volumen, Ein- und Mehrkanal, xPIPETTE™
Lieferant: BIOTIX
30459890 30459891 30459892 30459893 30459894 30551495 30459895 30537396 30537397 30537449 30537450 30537451 30537452 30537454 30537455
613-6897EA 607 EUR
613-6897 613-6898 613-6899 613-6900 613-6901 613-6902 613-6903 613-6904 613-6905 613-6906 613-6907 613-6908 613-6909 613-6910 613-6911
Ergonomische Pipetten mit veränderbarem Volumen, Ein- und Mehrkanal, xPIPETTE™
Pipetten Mikropipetten
xPIPETTES™ bieten Genauigkeit und Präzision mit geringem Kraftaufwand beim Spitzenabwurf. Biotix verwendet eine patentierte Spitzenabwurftechnologie zur Verringerung der Ermüdung und macht die xPIPETTE zur ersten Wahl zur Verbesserung der Ergonomie Ihres Labors.
  • Vollständig kompatibel mit Rainin LTS-Spitzen und Biotix xTIP4™-Spitzen
  • Kalibriert nach ISO 8655-Standard mit Biotix xTIP4-Spitzen
  • Leichte Federkräfte sorgen für eine sanfte und kontrollierte Aspiration mit perfekter Balance
  • Gepolsterter Abwurfknopf zur Reduzierung von Handvibrationen beim Abwerfen der Spitze
  • Einfache Volumeneinstellung mit sicherer Verriegelung zur Vermeidung von Volumenabweichungen
  • Verfügbar in Ein-, 8- und 12-Kanal-Modellen mit symmetrischem Design für beidhändige Verwendung
Diese Pipetten werden aus haltbaren und leichten Komponenten hergestellt. Sie ermöglichen eine präzise und genaue Flüssigkeitsübertragung bei optimalem Handkomfort.
Zertifizierungen: ISO 8655 zertifiziert. Kalibrierzertifikat inbegriffen in der Verpackung jeder Pipette. Individuelle Serien-ID unterhalb des Fingerhakens für GLP/GMP-Konformität.
Bitte beachten Rainin und LTS sind eine Handelsmarke von Mettler-Toledo, Rainin LLC.