VWR®, Küvetten für Fluoreszenzmessungen
Lieferant: VWR Collection
634-1223EA 138 EUR
634-1223 634-1224 634-1225
VWR®, Küvetten für Fluoreszenzmessungen
Küvetten Spektralphotometer-Küvetten
Standard Rechteck-Makroküvetten aus Spectrosil für ein genaues Ablesen.
  • Vollständig wärmeverschmolzene Konstruktion
  • Vier polierte Fenster
  • Zwei Abdeckungsarten sind verfügbar: Flacher Deckel und Stopper
Dank der vollständig wärmeverschmolzenen Konstruktion (ohne Zwischenmaterialien oder Klebstoffe) und des sorgfältigen Glühens zum Entfernen jeglicher Spannungen gibt es keine optische oder physikalische Verzerrung der beiden optisch polierten Fenster. Flache Deckel und Stopfen aus Polytetrafluorethylen (PTFE). Küvetten mit Stopfen ermöglichen eine bessere Abdichtung für flüchtige Flüssigkeiten.
Zertifizierungen: Hergestellt gemäß EN ISO19001:2015. Qualitätszertifikat wird jedem Produkt hinzugefügt.
Bestellinformation: Zu Absorptionsküvetten, die in Spektralphotometern verwendet werden, möchten wir Sie auf die Serie 634-1196 verweisen.