VWR®, Absorptionsküvetten
Lieferant: VWR Collection
634-1196EA 103 EUR
634-1196 634-1197 634-1198 634-1199 634-1200 634-1201 634-1202 634-1203 634-1204 634-1205 634-1206 634-1207 634-1208 634-1209 634-1210 634-1211 634-1212 634-1213 634-1214 634-1215 634-1216 634-1217 634-1218 634-1219 634-1220 634-1221 634-1222
VWR®, Absorptionsküvetten
Küvetten Spektralphotometer-Küvetten
Hochwertige Küvetten aus Quartz oder optischem Glas zur genauen spektrophotometrischen Analyse.
  • Vollständig wärmeverschmolzene Konstruktion
  • Zwei Abdeckungsarten sind verfügbar: Flache Deckel und Stopfen
  • Passende Sets sind verfügbar
Dank der vollständig wärmeverschmolzenen Konstruktion (ohne Zwischenmaterialien oder Klebstoffe) und des sorgfältigen Glühens zum Entfernen jeglicher Spannungen gibt es keine optische oder physikalische Verzerrung der beiden optisch polierten Fenster. Flache Deckel und Stopfen aus Polytetrafluorethylen (PTFE). Küvetten mit Stopfen ermöglichen eine bessere Abdichtung für flüchtige Flüssigkeiten. Abgestimmte Küvetten weisen eine Durchlässigkeitstoleranz von 0,5% bei 200 nm (Quarzküvette)/360 nm (optisches Glas) auf.
Zertifizierungen: Hergestellt gemäß ISO 19001:2015. Qualitätszertifikat wird jedem Produkt hinzugefügt.
Bestellinformation: Paket mit zwei aufeinander abgestimmte Küvetten im Set. Für in Fluorometern verwendete Küvetten möchten wir Sie auf die Serie 634-1223 verweisen.