Tetrabutylammoniumbromid ≥98%
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
91243.150EA 23.8 EUR
91243.150 91243.230
Tetrabutylammoniumbromid ≥98%
Tetrabutylammoniumbromid
Formel: C₁₆H₃₆BrN
Schmelzpunkt: 100…103 °C
Dichte: 1.148 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011633
CAS-Nummer: 1643-19-2
EINECS: 216-699-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98 %