2-Methyl-2-Butanol ≥99%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: tert-Amyl alcohol, tert-Pentyl alcohol, tert-Pentanol
91242.320EA 159 EUR
91242.320 91242.260
2-Methyl-2-Butanol ≥99%, GPR RECTAPUR®
2-Methyl-2-Butanol
Formel: C₅H₁₂O
Siedepunkt: 102 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –8.4 °C
Dichte: 0.806 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 20 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004478
CAS-Nummer: 75-85-4
EINECS: 200-908-9
UN-Nummer: 1105
ADR: 3,II
Merck Index: 13,07218
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99 %