Cäsiumcarbonat ≥99%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
91238.100EA
26.4
EUR
91238.100
91238.180
Cäsiumcarbonat ≥99%, GPR RECTAPUR®
Cesium carbonate
Formel:
Cs₂CO₃ Molekulargewicht: 325.82 g/mol Schmelzpunkt: 610 °C Dichte: 4.24 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010957 CAS-Nummer: 534-17-8 EINECS: 208-591-9 Merck Index: 13,02020 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 99 % |