1,10-Phenanthrolin Monohydrat 99% zur Synthese
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: 1,10-Phenanthroline hydrate
91236.100EA 42.1 EUR
91236.100 91236.180
1,10-Phenanthrolin Monohydrat 99% zur Synthese
1,10-Phenanthrolin Monohydrat
Formel: C₁₂H₈N₂·1H₂O
Molekulargewicht: 198.22 g/mol
Schmelzpunkt: 93…94 °C
Dichte: 1.259 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011678
CAS-Nummer: 5144-89-8
EINECS: 200-629-2
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,07291
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aba346b9f67fdda9afd4d48b893e6318564d604c&vid=2d08e04ee9525293a747b55cdcff8f66a6c4715a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99 %