4-Methoxybenzenediazonium tetrafluoroborate 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
H55827.03
H55827.06
H55827.14
H55827.03EA
38
EUR
H55827.03
H55827.06
H55827.14
4-Methoxybenzenediazonium tetrafluoroborate 98%
4-Methoxybenzenediazonium tetrafluoroborate
Formel:
C₇H₇BF₄N₂O Schmelzpunkt: 142…144 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011897 CAS-Nummer: 459-64-3 EINECS: 207-296-2 UN-Nummer: 2923 ADR: "8",III |
Spezifikation Testergebnisse
Assay Minimum | 98 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...