Melanin (synthetisch)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
466430010 466430050 466432500
ACRO466430010EA 144 EUR
ACRO466430010 ACRO466430050 ACRO466432500
Melanin (synthetisch)
Melanin
Formel: C₁₈H₁₀N₂O₄
Molekulargewicht: 318.288 g/mol
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00131581
CAS-Nummer: 8049-97-6
EINECS: 232-473-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Brown to black powder
Infrared spectrum Conforms
Carbon (C) 44 to 55%
Nitrogen (N) 6 to 7.5%
Solubility (20mg/ml NH4OH 1N) Brown to very dark black
Residue after ignition ≤ 2% Ash