N-(Phosphonomethyl)glycine
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
466180010
466180050
ACRO466180010EA
67.8
EUR
ACRO466180010
ACRO466180050
N-(Phosphonomethyl)glycine
N-(Phosphonomethyl)glycine
Formel:
C₃H₈NO₅P Schmelzpunkt: 230°C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00055350 CAS-Nummer: 1071-83-6 EINECS: 213-997-4 UN-Nummer: 3077 ADR: 9,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥ 94% |
Water | ≤ 1% |