VWR®, Flaschen, HDPE
Lieferant: VWR Collection
215-4497EA 255 EUR
215-4497 215-4498 215-4499 215-4504 215-4505 215-4506 215-4507 215-4508 215-4509 215-4510 215-4511 215-4512 215-4513 215-4514 215-4515 215-4516 215-4524 215-4525 215-4526 215-4527
VWR®, Flaschen, HDPE
Flaschen Kunststoffflaschen
Flaschen werden aus HDPE-Harz hergestellt.
  • Sterile Flaschen haben einen SAL von 10⁻³
  • Breites Öffnungsdesign vereinfacht das Befüllen
  • Erhältlich mit mehreren Verschlussarten und Ausgießring
  • Verpackt in kleineren Packungen zur besseren Handhabung und zur Verringerung der Kontamination
Flaschen sind mit Graduierungen versehen für eine bessere Ablesbarkeit während der Probenahme.
Zertifizierungen: HDPE-Harz entspricht US FDA 21 CFR.
Verpackung: Flaschen sind in Schrumpffolie verpackt.