Molekularsieb 13X (1,0 nm, 10 Å), Perlen, GPR RECTAPUR® 1.6 - 2.5 mm
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Linde 13X
28462.230EA 45.5 EUR
28462.230 28462.290
Molekularsieb 13X (1,0 nm, 10 Å), Perlen, GPR RECTAPUR® 1.6 - 2.5 mm
Molekularsieb 13X (1,0 nm, 10 Å)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00164506
CAS-Nummer: 63231-69-6
EINECS: 215-283-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Identification Passes test
Water absorption capacity (24 h; 100 % RH) Min. 26.5 %