Dimethylsulfoxid ≥99,9%, Cryopres™ USP zur Kryokonservierung, steril gefiltert
Lieferant: MP Biomedicals
|
Achtung
|
Synonyme:
Methanesulphinylmethane, Methyl sulphoxide, Dimethyl(oxido)sulphur, DMSO
092780145
092780148
092780145.EA
42.3
EUR
092780145.
092780148.
Dimethylsulfoxid ≥99,9%, Cryopres™ USP zur Kryokonservierung, steril gefiltert
Dimethylsulfoxid
Cryopres™ Dimethyl sulfoxide is commonly used in cell cryopreservation, along with glycerol, to prevent damage to cell membranes during freezing. USP, Ph. Eur., sterile-filtered.
Bitte beachten For laboratory use. Not for injection.
Formel:
(CH₃)₂SO Molekulargewicht: 78.14 g/mol Siedepunkt: 189 °C (Lit.) Schmelzpunkt: 16…19 °C (Lit.) Dichte: 1.104 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 87 °C (188.6 °F) (geschlossener Tiegel) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002089 CAS-Nummer: 67-68-5 EINECS: 200-664-3 Merck Index: 13,03285 |