Schutzbrillen, GoggleGear™ 6000 Serie
Lieferant: 3M
GG6001SGAF-BLK GG6001SGAF-GRN GG6001SGAF-RED GG6001NSGAFBLU
MMMAGG6001SGAF-BLKEA 37.7 EUR
MMMAGG6001SGAF-BLK MMMAGG6001SGAF-GRN MMMAGG6001SGAF-RED MMMAGG6001NSGAFBLU
Schutzbrillen, GoggleGear™ 6000 Serie
Vollsichtbrillen
GoggleGear™ Schutzbrillen der Serie 6000 verfügen über ein großes Profil mit indirekter Belüftung für Luftzirkulation mit Scotchgard™ Antibeschlag- und Antikratzbeschichtung.
  • Schutzbrillen mit großem Profil bieten genug Platz, um über die meisten Korrektionsbrillen zu passen
  • Indirekter Luftstrom gegen Beschlagen
  • Erstklassiges, sphärisch gebogenes Linsendesign für ein optimales horizontales und vertikales Sichtfeld
  • Die Scotchgard™ Anti-Fog-Beschichtung bietet hervorragende Anti-Fog- und Anti-Kratz-Eigenschaften
  • Schwenkbare Ratsche zur bequemen persönlichen Einstellung
  • 2C-1.2 3M 1 BT K N Linsenmarkierung
  • Breiter, flexibler Nasenbereich für eine gute Anpassung an Halbmasken-Atemschutzgeräte
Diese Schutzbrille mit großem Profil verfügt über eine indirekte Belüftung, damit die Luft zirkulieren kann und das Beschlagen reduziert wird. Die Polycarbonat-Gläser verfügen über eine Scotchgard™ Antibeschlag- und Antikratzbeschichtung für überlegenen Antibeschlagschutz und erhöhte Haltbarkeit, die dem Beschlagen länger widersteht als herkömmliche Antibeschlagbeschichtungen, selbst nach bis zu 25 Waschgängen mit Wasser. Erhältlich in einer Reihe von Verkleidungsfarben.
Blaue Schutzbrillen mit Neopren-Stirnband können bis zu 40x durch Autoklavieren bei 121 °C sterilisiert werden.