3-Hydroxytyrosol
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
467630010 467630050
ACRO467630010EA 176 EUR
ACRO467630010 ACRO467630050
3-Hydroxytyrosol
3-Hydroxytyrosol
Formel: C₈H₁₀O₃
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD01320529
CAS-Nummer: 10597-60-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Liquid, Clear colorles to yellow
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5810 to 1.5840 (20°C, 589 nm)
HPLC >=97.5 %
Water =<5 %