Natriumborhydrid ≥97%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Sodium tetrahydridoborate, Sodium tetrahydroborate
27881.130EA
44.6
EUR
27881.130
27881.180
Natriumborhydrid ≥97%, GPR RECTAPUR®
Natriumtetrahydroborat
Formel:
NaBH₄ Molekulargewicht: 37.83 g/mol Schmelzpunkt: 400 Flammpunkt: 69 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003518 CAS-Nummer: 16940-66-2 EINECS: 241-004-4 UN-Nummer: 1426 ADR: 4.3 I Merck Index: 13,08664 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | min. 97% |
Identity | passes test |
Appearance | white hygroscopic crystals |