Zink, Pulver, AnalaR NORMAPUR® 45 µm zur Analyse
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
29062.290EA 138 EUR
29062.290 29062.260
Zink, Pulver, AnalaR NORMAPUR® 45 µm zur Analyse
Zinc
Formel: Zn
Molekulargewicht: 65.39 g/mol
Siedepunkt: 908
Schmelzpunkt: 420
MDL Number: MFCD00011291
CAS-Nummer: 7440-66-6
UN-Nummer: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,10255
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay min. 98%
Appearance grayish, heavy powder
Arsenic (As) max. 0,0001%
Cadmium (Cd) max. 0,05%
Copper (Cu) max. 0.005%
Iron (Fe) max. 0,005%
Lead (Pb) max. 0,005%
Tin (Sn) max. 0,001%