Rutschfestes grobes Klebeband, Serie 700, Safety-Walk™
Lieferant: 3M
AR4SZ25 AR4SZ50 AR4SZ100 SW4SC122 SW4SC914N SW4SC25 SW4SC336 SW4SC50 SW4SC150 SW4SC610 SW4SC100 SW4SC305
MMMAAR4SZ25EA 650 EUR
MMMAAR4SZ25 MMMAAR4SZ50 MMMAAR4SZ100 MMMASW4SC122 MMMASW4SC914N MMMASW4SC25 MMMASW4SC336 MMMASW4SC50 MMMASW4SC150 MMMASW4SC610 MMMASW4SC100 MMMASW4SC305
Rutschfestes grobes Klebeband, Serie 700, Safety-Walk™
Klebebänder
3M™ Safety-Walk™ rutschfestes grobes Klebeband der Serie 700 bietet zusätzliche Rutschfestigkeit in extrem stark frequentierten Bereichen. Es enthält extra große Mineralpartikel, die dazu beitragen, eine stabile, rutschfeste Oberfläche zu schaffen, selbst wenn Öl und Schlamm vorhanden sind.
  • Anti-Rutsch-Band für extreme und stark frequentierte Bereiche
  • Extra große Schleifpartikel verhindern ein Verstopfen bei schlammigen oder öligen Bedingungen
  • Kann lackiert werden, ohne die Reibungseigenschaften zu verlieren
  • Hochleistungsklebstoff
Das offene Schleifmuster verhindert ein Verstopfen und reduziert die Reinigungszeit. Geeignet für den Einsatz auf Land- und Forstmaschinen, Schiffs- und Flugzeugdecks, Zügen, öligen Nassbereichen, Maschinenhallen, Straßenbau, Tiefbau, LKW, Traktoren, Baufahrzeugen, Kränen, Baumaschinen. Es ist besonders effektiv auf Beton (gestrichen und grundiert), elastischen Fliesen, Metall und porösen Oberflächen (falls grundiert).