Natriumhydroxid -Lösung 10%, AnalaR NORMAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Caustic soda
85660.290EA 42 EUR
85660.290 85660.410
Natriumhydroxid -Lösung 10%, AnalaR NORMAPUR®
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Molekulargewicht: 40 g/mol
Siedepunkt: 1390
Schmelzpunkt: 323
Dichte: 1.109 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
UN-Nummer: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 10.0 - 10.5%
Heavy metals (as Pb) max. 5 ppm
Total nitrogen (N) max. 1 ppm
Carbonate (as Na₂CO₃) max. 1%
Chloride (Cl) max. 10 ppm
Phosphate (PO₄) max. 5 ppm
Silicate (as SiO₂) max. 10 ppm
Sulphate (SO₄) max. 5 ppm
Aluminium (Al) max. 5 ppm
Iron (Fe) max. 5 ppm