Gekühlte/beheizte Umwälzthermostate, CORIO™ CP
Lieferant: JULABO GmbH
9013701 9013702 9013703 9013704 9013705 9013707 9013708 9013713.N1 9013713.S1 9013714.N1 9013714.S1 9013716.N1 9013715.N1 9013717.N1 9013728.N1
462-0630EA 4751 EUR
462-0630 462-0631 462-0632 462-0633 462-0634 462-0636 462-0637 461-1447 JULA9013713.S1 461-1448 JULA9013714.S1 461-1454 JULA9013715.N1 JULA9013717.N1 JULA9013728.N1
Gekühlte/beheizte Umwälzthermostate, CORIO™ CP
Umwälzthermostate Offene Umwälzsysteme Heiz- und Kühl-Umwälzthermostate
Die gekühlten/beheizten CORIO-Umwälzthermostate zeichnen sich durch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Sie sind ideal für alle Standardaufgaben und Routinearbeiten in Labor und Industrie.
  • Präzise Temperaturregelung
  • Helles, weißes, gut lesbares Display
  • Sehr leise und einfache Bedienung
  • Verfügt über eine USB-Schnittstelle und eine Pumpe, die über einen Hebel direkt unter dem Display zwischen interner und externer Zirkulation wechseln kann
  • Integrierte Kühlschlange zur Gegenkühlung schafft mehr nutzbaren Platz im Badgefäß
  • Kühleinheit ohne Seitenschlitze und abnehmbares Lüftungsgitter
  • Modellauswahl mit umweltfreundlichem natürlichem Kältemittel
Max. Flussrate/max. Druck: CP: 8 bis 27 L/min; 0,1 bis 0,7 bar
Zertifizierungen: Klassifizierung III gemäß ISO 12876-1
IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 21
Bestellinformation: Durch ein umfangreiches Zubehörprogramm lassen sich die Thermostate modular und individuell an Applikationen anpassen.
Lieferumfang: Lieferung mit Deckel und je zwei Schlaucholiven für Schläuche mit 8 und 12 mm Innendurchmesser (Pumpenanschlüsse M16x1 Stecker).
Bitte beachten Kühlleistung bei +20; 0; −10; −20; −30 und −40 °C.