, Perlen, GPR RECTAPUR®, Ø 1.6 - 2.5 mm
Lieferant: VWR Chemicals
28468.292EA 169 EUR
28468.292 28468.230
, Perlen, GPR RECTAPUR®, Ø 1.6 - 2.5 mm
Molekularsieb 3A (0,3 nm, 3 Å)
Adsorption von Molekülen mit einem Durchmesser unter 3 µm
Formel: KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00131613
CAS-Nummer: 308080-99-1
EINECS: 215-283-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Prüfung auf Identität Entspricht
Loss on ignition (950 °C) max. 5%
Water absorption capacity (24 h; 100% RH) min. 20%